Merck
N3502
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl stearate
crystalline
Sinónimos:
Octadecanoic acid 2-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H39NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
405.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
form
crystalline
color
off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccccc1N(=O)=O