N3253
2-Nitrophenyl β-D-fucopyranoside
≥99% (TLC)
About This Item
Ensayo
≥99% (TLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1OC(Oc2ccccc2N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-5-3-2-4-7(8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3
Clave InChI
SWRPIVXPHLYETN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)