Merck
N3127
Sigma-Aldrich
Tris(4-nitrophenyl) phosphate
Sinónimos:
Phosphoric acid tri(4-nitrophenyl ester)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12N3O10P
Número de CAS:
Peso molecular:
461.28
Beilstein:
1898010
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)