N2766
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
≥98%
About This Item
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(CO)OC(Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C2NC(C)=O
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?