N2520
Naphthol AS-MX butyrate
~98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
361.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~98%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccc(C)cc3C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)