N214
Neutrophil Activating Peptide-2 human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
NAP-2
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
>97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
0.1-0.3 μg/mL ED50 (cytochalasin B treated human neutrophils)
0.1-0.5 ng/mL ED50 (BaF/3 hCXCR-2 transfected cells)
mol peso
~7.6 kDa
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Storage in "frost-free" freezers is not recommended)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PPBP(5473)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)