Merck
N0501
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propionate
Sinónimos:
Propionic acid 2-naphthyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
Clave InChI
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)