Merck
N0271
Filter Membrane
Nitrocellulose, Thin-film membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Material:
TF membrane, nitrocellulose membrane, plain white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Filter membranes, nitrocellulose, TF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
material
TF membrane, nitrocellulose membrane, plain white filter
manufacturer/tradename
Millipore HATF04700
diam.
47 mm
pore size
0.45 μm
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
General description
Biologically inert nitrocellulose membranes containing a small amount of cellulose acetate for improved handling. Autoclavable to 121°C; use below 75°C. Chemically compatible with dilute acids and bases, hydrocarbons, and non-polar liquids. MF-Millipore membranes have water extractables <5%, including a Triton wetting agent TF-Millipore membranes are Triton-free and have even lower water extractables than MF membranes. See Immobilon-NC in the Electrophoresis Equipment section for nitrocellulose blotting membranes.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)