N0165
Nisoldipine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-Isobutyl methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-methylpropyl ester, Sular
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
emisor
Bayer
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
Clave InChI
VKQFCGNPDRICFG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Aplicación
- as a hit-antagonist to study its effects on oxytocin (OT)-induced myometrial Ca2+-mobilization and its potency to dampen uterine myometrial contractions [1]
- as a calcium channel blocker to study its effects on cell viability in a human hepatic cancer HepG2 and rat renal epithelial NRK52E cell line [2]
- as a component of the external IK1 recording solution to study the action potential in human pluripotent stem cell−derived cardiomyocytes (hiPS-CMs)[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We offers many products related to calcium channels for your research needs.