MXBIOS50
Mix-n-Stain™ Biotin Antibody Labeling Kit (20-50μg)
Seleccione un Tamaño
US$ 193,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 193,00
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Mix-n-Stain Biotin Antibody Labeling Kit contains everything you need to rapidly label an antibody with biotin for secondary detection using an enzymatically or fluorescently labeled anti-biotin antibody or streptavidin.
After labeling, biotin is covalently linked to the antibody with a degree of labeling of 4–6 biotin molecules per antibody molecule.
Multiple antibodies labeled with biotin or CF™ dyes using different Mix-n-Stain kits can be used for multicolor fluorescence staining without transfer of biotin or dyes between antibodies.
Aplicación
Características y beneficios
Componentes
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)