MX647S50
Mix-n-Stain™ CF™ 647 Antibody Labeling Kit (20-50μg)
Sinónimos:
Antibody labeling kit, Fluorescent labeling kit
Seleccione un Tamaño
US$ 193,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 193,00
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
protect from light
fluorescencia
λex 650 nm; λem 665 nm
aplicaciones
research pathology
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Componentes
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)