MTOX1300
Canine MDCKII Wild Type Cells
canine
Sinónimos:
MDCK II, MDCK-2, MDCKII-WT
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Canine MDCKII Wild Type Cells,
origen biológico
canine
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Calidad
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)