MTCV3801
MTC™ Bio Sterile Cryogenic Vials
capacity 1 mL, thread style external
Sinónimos:
cryotube, cryovial
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(self standing star foot)
clear
polypropylene (LN2 grade)
screw cap
esterilidad
sterile
Características
neck thread external
envase
bag of 10 × 50 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio V3801
capacidad
1 mL
diám. × Al
12.5 mm × 40 mm , with cap
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Temperatures as low as -196°C
- Self-standing star foot
- Leakproof silicone O-ring
- Resealable bags of 50 Gamma sterilized
- Free locking rack
- RNase, DNase, pyrogen, & endotoxin free
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)