Saltar a
MTCT1111
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 3 mL, polystyrene, neck (rimless)
Sinónimos:
plastic tube, sample tube, MTC Bio T8742, disposable tube, laboratory tube
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121706
Capacity:
3 mL
Material:
neck (rimless), polystyrene , round
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of × 5000 ea (10 bags of 500ea)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
neck (rimless), polystyrene , round
sterility
non-sterile
packaging
case of × 5000 ea (10 bags of 500ea)
manufacturer/tradename
MTC Bio T1111
capacity
3 mL
diam. × L
12 mm × 60 mm
suitability
suitable for (cell culture)
General description
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x60mm, 3mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 10 bags of 500 tubes, 5000/cs
Features and Benefits
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Disposable Test Tubes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)