MTCP9602NW
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, skirt: no, low profile/Fast, standard, white
Sinónimos:
multiwell plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
white
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
lid: no
skirt: no low profile/Fast, standard
skirt: no
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P9602-NW
tamaño
96 well
pocillo volumen
0.2 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)