MTCF4069
MTC™ Bio BioFlask™ Filter Cap For Erlenmeyer Flask
fits 2.8L and 5.9L jumbo flasks
Sinónimos:
flask screw cap, vented flask cap
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue polypropylene cap (with 0.2 µm membrane)
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio F4069
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)