Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
clear cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
sterility
sterile
feature
cap natural
packaging
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3205-C
parameter
21,000 xcg speed
capacity
0.5 mL
General description
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
Legal Information
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?