Documentos clave
MTCA8805
MTC Bio BluBlot HS Autoradiography Flim
W × L 8 in. × 10 in.
Sinónimos:
blotting film, western imaging film
About This Item
Código UNSPSC:
41105341
NACRES:
NB.15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
MTC Bio A8805
An × L
8 in. × 10 in.
Descripción general
BluBlot HS Autoradiography film, 8x10in, 100 sheets/box
Características y beneficios
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
Información legal
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)