Merck
MTCA8803
MTC Bio BluBlot HS Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Sinónimos:
blotting film, western imaging film, MTC Bio A8803, imaging film, western blotting film
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC Bio A8803
W × l:
5 in. × 7 in.
Packaging:
pack of 100 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio A8803
W × L
5 in. × 7 in.
General description
BluBlot HS Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Features and Benefits
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
Legal Information
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)