MSST0010
SILu™Lite MAPK1 Mitogen Activated Protein Kinase 1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinónimos:
Extracellular signal-regulated kinase 2 (Erk2), Mitogen-activated protein kinase 1 (MAPK1)
About This Item
Productos recomendados
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)