MSST0008
SILu™Lite CLU Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinónimos:
Apolipoprotein J, Clusterin, Testosterone-repressed prostate message 2 (TRPM-2)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
idoneidad
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CLU(1191)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)