Merck
MSQC15
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb Infliximab Monoclonal Antibody
recombinant, expressed in CHO cells
About This Item
Código UNSPSC:
41105331
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in CHO cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
solid
idoneidad
suitable for mass spectrometry
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
SigmaMAb Infliximab (MSQC15) is designed to be a standard for the analysis of Infliximab monoclonal antibodies using mass spectrometry. An isotopically labeled version is available as SILuMab Infliximab (MSQC9).
SigmaMAb Infliximab is for R&D use only. It is not for drug, household, or other uses.
Secuencia
SigmaMab Infliximab Heavy Chain:
EVKLEESGGGLVQPGGSMKLSCVASGFIFSNHWMNWVRQSPEKGLEWVAEIRSKSINSATHYAESVKGRFTISRDDSKSAVYLQMTDLRTEDTGVYYCSRNYYGSTYDYWGQGTTLTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMab Infliximab Light Chain:
DILLTQSPAILSVSPGERVSFSCRASQFVGSSIHWYQQRTNGSPRLLIKYASESMSGIPSRFSGSGSGTDFTLSINTVESEDIADYYCQQSHSWPFTFGSGTNLEVKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Información legal
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)