Merck
MSKT0001
Sigma-Aldrich
SILuMAb K1 Pharmacokinetic Kit
Sinónimos:
PK Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 1.910,00
US$ 1.910,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 1.910,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105331
NACRES:
NA.41
US$ 1.910,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad
suitable for mass spectrometry
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
All critical reagents necessary to perform the assay are provided in the kit. The plate-based format avoids the high cost and potential LC column blockage associated with bead-based enrichment formats. Sample preparation with the SILuMAb PK kit can be performed in under 5 hours and consists of coating wells with high-specificity capture antibody, followed by immunoaffinity enrichment and rapid, in-plate trypsin digestion. The resulting digest is ready for injection, with no SPE or other cleanup required.
Aplicación
The SILuMAb K1 Pharmacokinetic (PK) kit enables a robust, high-throughput assay for quantification of human IgG1 antibody in animal sera by LC-MS/MS.
Almacenamiento y estabilidad
Store the kit at 2-8°C. The kit is stable for two years refrigerated.
Información legal
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.