MAK510
Chloride Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinónimos:
Chloride Quantitation Kit
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
pulmonary disorders; endocrinological disorders; cardiovascular diseases; genitourinary disorders
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Linear detection range 0.7 mg/dL (0.2 mM) to 35 mg/dL (10 mM)
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
- Low interference in biological samples, no pretreatments are needed. Assays can be directly performed on raw biological samples in the presence of lipid, protein and minerals such as magnesium, iron and zinc.
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)