MAK244
Plasmin Activity Assay Kit (Fluorometric)
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinónimos:
Plasmin Fluorometric Assay Kit
About This Item
Productos recomendados
método de detección
fluorometric
enfermedades relevantes
cancer; hematological disorder
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Idoneidad
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)