MAK178
Enolase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests
Sinónimos:
Enolase Detection Kit
About This Item
Productos recomendados
método de detección
colorimetric
fluorometric
enfermedades relevantes
immunological diseases; cardiovascular diseases
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EBI4(387712) , ENO1(2023) , ENO2(2026)
mouse ... EBI4(226265) , ENO1(13806) , ENO2(13807)
rat ... EBI4(292138) , ENO1(24333) , ENO2(24334)
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
Solo componentes del kit
- Enolase Assay Buffer
- Peroxidase Substrate, in DMSO
- Enolase Substrate Mix
- Enolase Converter
- Enolase Developer
- Enolase Positive Control
- Hydrogen Peroxide Standard, 0.88 M
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)