Merck
MAK169
Sigma-Aldrich
High Sensitivity Pyrophosphate Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
Sinónimos:
Pyrophosphate (PPi) Assay Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 789,00
US$ 789,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 789,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
US$ 789,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
uso
sufficient for 200 fluorometric tests
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
método de detección
fluorometric
enfermedades relevantes
genitourinary disorders; rheumatological diseases
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Pyrophosphate (PPi) is produced by a number of biochemical reactions such as ATP hydrolysis, DNA and RNA polymerizations, cyclic AMP formation, and the formation of fatty acid-coenzyme A esters.
Idoneidad
The Pyrophosphate Assay Kit provides a simple and direct flourescent microplate procedure for measuring pyrophosphate in a variety of samples.
Principio
The pyrophosphate concentration of a sample is determined by the use of a unique fluorogenic pyrophosphate sensor in which the presence of pyrophosphate results in the production of a fluorescent product (λex =370/λem = 470 nm) proportional to the pyrophosphate present. This assay is simpler and more robust than traditional enzyme-based methods and is ideal for screening enzyme activity or enzyme inhibitors.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)