MAK001
Alanine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
método de detección
colorimetric
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Protocolos
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.