Documentos clave
M9795
SAFC
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
≥97% (GC)
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥97% (GC)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)