Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 297,00 |
Acerca de este artículo
US$ 297,00
Nombre del producto
Melanotan II acetate salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
color
white
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H]2NC(=O)[C@H](CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC2=O)Cc5ccccc5)CCCN=C(N)N)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)C(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CCCC
InChI
1S/C50H69N15O9/c1-3-4-16-36(59-29(2)66)44(69)65-41-25-42(67)55-20-11-10-18-35(43(51)68)60-47(72)39(23-31-26-57-34-17-9-8-15-33(31)34)63-45(70)37(19-12-21-56-50(52)53)61-46(71)38(22-30-13-6-5-7-14-30)62-48(73)40(64-49(41)74)24-32-27-54-28-58-32/h5-9,13-15,17,26-28,35-41,57H,3-4,10-12,16,18-25H2,1-2H3,(H2,51,68)(H,54,58)(H,55,67)(H,59,66)(H,60,72)(H,61,71)(H,62,73)(H,63,70)(H,64,74)(H,65,69)(H4,52,53,56)/t35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-/m0/s1
InChI key
JDKLPDJLXHXHNV-MFVUMRCOSA-N
Gene Information
human ... MC3R(4159), MC4R(4160)
mouse ... MC3R(17201), MC4R(17202)
rat ... MC3R(29310), MC4R(25635)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form lyophilized solid | form lyophilized | form lyophilized | form powder |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... MC3R(4159), MC4R(4160) | Gene Information human ... KCNJ1(3758) | Gene Information - | Gene Information - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?