M8045
rac-2-Methoxy-3-octadecanamido-1-propylphosphocholine
>96% (TLC)
About This Item
Ensayo
>96% (TLC)
impurezas
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
grupo funcional
methoxy
phospholipid
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C27H57N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27(30)28-24-26(33-5)25-35-36(31,32)34-23-22-29(2,3)4/h26H,6-25H2,1-5H3,(H-,28,30,31,32)
Clave InChI
KTJPWDKOKGANNX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)