Saltar a
M802000
CUTAG CPG 2000Å
Sinónimos:
CUTAG CPG
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
12-18 μmol/g
Quality Segment
pore size
2000 Å
storage temp.
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M303000M4030005.05894
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
12-18 μmol/g
description
-
description
-
description
-
pore size
2000 Å
pore size
500 Å
pore size
1000 Å
pore size
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)