M7782
Antiflammin-1
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Anti-inflammatory peptide 1, Met-Gln-Met-Lys-Lys-Val-Leu-Asp-Ser
About This Item
assay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ~70%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(N)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)