Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 x 1 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 728,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
US$ 728,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
Mimetic columns are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form suspension | form suspension | form suspension | form suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?