Saltar a
M7510
β,γ-Methyleneadenosine 5′-triphosphate disodium salt
≥95%, P2X purinoceptor agonist, solid
Sinónimos:
AMP-PCP disodium salt, Adenylylmethylenediphosphonate disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 287,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 293,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 520,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.570,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N5Na2O12P3
Número CAS:
Peso molecular:
549.17
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95%
Form:
solid
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
β,γ-Methyleneadenosine 5′-triphosphate disodium salt, ≥95%, solid
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.2Na/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-31(24,25)28-30(22,23)4-29(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
InChI key
KZCUOVRMGTZINH-LYYWGVPGSA-L
Application
β,γ-Methyleneadenosine 5′-triphosphate disodium salt has been used as an internal standard for the UDP-hexose analysis with ion pairing high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Biochem/physiol Actions
Selective P2X purinoceptor agonist that is more potent than ATP, but less potent than α, β-methylene-L-adenosine 5′-triphosphate.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Physical form
hygroscopic solid
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D0260A6885M6517
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)