Saltar a
M7152
Magainin I
≥97% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
GIGKFLHSAGKFGKAFVGEIMKS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
0.5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.000,00
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.740,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C112H177N29O28S
Número CAS:
Peso molecular:
2409.85
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
US$ 1.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C112H177N29O28S/c1-12-65(7)93(139-86(144)54-117)110(166)122-59-89(147)128-75(39-25-29-46-115)100(156)135-81(51-70-33-19-15-20-34-70)105(161)133-79(49-63(3)4)104(160)136-83(53-72-55-118-62-123-72)106(162)137-84(60-142)108(164)124-67(9)95(151)119-56-87(145)127-74(38-24-28-45-114)99(155)134-80(50-69-31-17-14-18-32-69)97(153)120-57-88(146)126-73(37-23-27-44-113)98(154)125-68(10)96(152)132-82(52-71-35-21-16-22-36-71)107(163)140-92(64(5)6)109(165)121-58-90(148)129-77(41-42-91(149)150)103(159)141-94(66(8)13-2)111(167)131-78(43-48-170-11)102(158)130-76(40-26-30-47-116)101(157)138-85(61-143)112(168)169/h14-22,31-36,55,62-68,73-85,92-94,142-143H,12-13,23-30,37-54,56-61,113-117H2,1-11H3,(H,118,123)(H,119,151)(H,120,153)(H,121,165)(H,122,166)(H,124,164)(H,125,154)(H,126,146)(H,127,145)(H,128,147)(H,129,148)(H,130,158)(H,131,167)(H,132,152)(H,133,161)(H,134,155)(H,135,156)(H,136,160)(H,137,162)(H,138,157)(H,139,144)(H,140,163)(H,141,159)(H,149,150)(H,168,169)/t65-,66-,67-,68-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,92-,93-,94-/m0/s1
InChI key
OFIZOVDANLLTQD-ZVNXOKPXSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Magainin I has been used in DNA binding assay. It has also been used to study its antimicrobial susceptibility.
Initial sites of magainin I binding to E. coli have been shown to be lipopolysaccharide.
Biochem/physiol Actions
Magainin is a 23-residue peptide, and is naturally found on the skin of African clawed frog. It has a broad spectrum specificity towards many gram-negative bacteria. It has the ability to make transmembrane pores on the bacterial cell membrane, which leads to cell lysis. It is considered nontoxic to mammalian cells.
Antibiotic peptide.
Antibiotic peptide. Thought to preferentially bind to anionic phospholipids abundant in bacterial membranes with the formation of dynamic peptide-lipid supramolecular pore and cell permeabilization, magainins are positively charged and amphiphatic. Binding to artificial neutral membranes has also been demonstrated.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M7402SCP0132
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)