Saltar a
M7068
MPP dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC), powder, estrogen receptor α agonist
Sinónimos:
1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-[4-(2-piperidinylethoxy)phenol]-1H-pyrazole dihydrochloride hydrate, Methyl-piperidino-pyrazole hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 270,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 563,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H31N3O3 · 2 HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
542.50 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
US$ 270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
MPP dihydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC), white, powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cc1c(nn(-c2ccc(O)cc2)c1-c3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)-c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C29H31N3O3.2ClH/c1-21-28(22-5-11-25(33)12-6-22)30-32(24-9-13-26(34)14-10-24)29(21)23-7-15-27(16-8-23)35-20-19-31-17-3-2-4-18-31;;/h5-16,33-34H,2-4,17-20H2,1H3;2*1H
InChI key
FWDNPWVVRVSJQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl-piperidino-pyrazole hydrate (MPP) is prepared from a methyl-pyrazole-triol (MPT), a pyrazole triol.[1]
Application
MPP dihydrochloride hydrate has been used as an estrogen receptor α antagonist:
  • in human breast cancer MCF-7 cells[2]
  • to pre-treat endometrial ex vivo organ cultures (EVOCs)[3]
  • to treat pituitary glands to monitor luteinizing hormone secretion[4]
Biochem/physiol Actions
MPP dihydrochloride is a specific estrogen receptor α antagonist.
Methyl-piperidino-pyrazole hydrate (MPP) is an agonist for estrogen receptor α and lacks any ligand functionality with estrogen receptor (ER)β.[1] It promotes silibinin induced apoptosis in human breast cancer MCF-7 cells.[2]
Specific estrogen receptor α antagonist.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PZ0159G5793PZ0136
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
solubility
H2O: ≥13 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white
color
white to tan
color
white to beige
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)