Merck
M6779
Small Cardioactive Peptide B
≥97% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H80N14O11S2
Número CAS:
Peso molecular:
1141.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(N)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCSC)C(N)=O
Biochem/physiol Actions
Cardioactive peptide originally isolated from Aplysia.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)