M6680
Se-(Methyl)selenocysteine hydrochloride
≥95% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.C[Se]C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2Se.ClH/c1-8-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
JMPVTFHGWJDSDV-DFWYDOINSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.