Merck
M6131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
236.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=S)NC(Cc2ccc(O)cc2)C1=O
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-13-10(15)9(12-11(13)16)6-7-2-4-8(14)5-3-7/h2-5,9,14H,6H2,1H3,(H,12,16)
InChI key
VYIBESPZQFAJRM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)