Saltar a
M5883
7-Methylguanosine 5′-diphosphate sodium salt
≥92.5%, synthetic (organic), powder
Sinónimos:
7-Methyl-gdp, m7GDP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 482,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.280,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17N5O11P2 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
457.23 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
US$ 482,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
7-Methylguanosine 5′-diphosphate sodium salt, ≥92.5%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥92.5%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H17N5O11P2.2Na/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(26-10)2-25-29(23,24)27-28(20,21)22;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H5-,12,13,14,19,20,21,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
VSMXIKIFPKDZJA-IDIVVRGQSA-L
General description
7-Methylguanosine 5′-diphosphate (m7GDP) is derived when the human decapping Dcp2 enzyme cleaves the cap of the deadenylated mRNAs during the 5′–3′ mRNA decay pathway.
Application
7-Methylguanosine 5′-diphosphate sodium salt has been used as a component of the elution buffer for the purification of 5’capped RNA.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I4375T9375A5763
biological source
synthetic (organic)
biological source
microbial
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥92.5%
assay
≥96%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)