Saltar a
M5671
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
BioXtra
Sinónimos:
Basic magnesium carbonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 155,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
485.65
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-192-7
MDL number:
Form:
powder
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
concentration
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.01%, Ca: ≤0.5%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.02%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.03%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
InChI key
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Application
  • Inerting mechanism of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate for coal dust deflagration under coal gasification: Discusses the use of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate in reducing coal dust explosions, highlighting its effectiveness as an inerting agent (Yin et al., 2022).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
6306213118M7179
form
powder
form
powder
form
powder (light)
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
cation traces
Al: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.03%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.5%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Fe: ≤0.02%
cation traces
Ca: ≤1000 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤1%, Fe: ≤500 mg/kg
cation traces
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.005% heavy metals (as Pb)
impurities
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%, chloride (Cl-): ≤0.1%
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤6000 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
concentration
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
concentration
≥40% (MgO)
concentration
-
concentration
40.0-43.5% (Mg (as MgO))
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)