Saltar a
M5644
(±)-Methoxyverapamil hydrochloride
≥98%
Sinónimos:
(±)-α-[3-[(2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)methylamino]propyl]-3,4,5-trimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile hydrochloride, D 600, Gallopamil
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
0 left in stock
US$ 796,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H40N2O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
521.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
US$ 796,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C28H40N2O5.ClH/c1-20(2)28(19-29,22-17-25(33-6)27(35-8)26(18-22)34-7)13-9-14-30(3)15-12-21-10-11-23(31-4)24(16-21)32-5;/h10-11,16-18,20H,9,12-15H2,1-8H3;1H
InChI key
OKCRIUNHEQSXFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Methoxyverapamil is a calmodulin antagonist. It controls flagellar glycoprotein redistribution by modulating calcium signalling. Methoxyverapamil impacts the effect of intracellular calcium levels and affects the sperm capacitation function.
Application
(±)-Methoxyverapamil hydrochloride has been used:
  • as calcium channel antagonist in Schistosoma mansoni parasite[1]
  • as calcium entry blocker in cultured macrophages
  • in the inhibition of L-type voltage gated Ca2+-channels[2]
Biochem/physiol Actions
Blocks L-type Ca2+ channels
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
V4629S5451A0232
assay
≥98%
assay
≥99% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)