Saltar a
M5563
Mimetic Red 3 Ligand Affinity Adsorbent
suspension
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.410,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
US$ 2.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
suspension
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Ligand affinity adsorbents are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Ligand affinity adsorbents have been used to describe a simple protocol for the purification of Taq Polymerase from E. coli lysates as well as for the purification of other DNA polymerases.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M5438M5938M6688
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)