Merck
M5439
Sigma-Aldrich
N-Methoxysuccinyl-Val-Homo-Phe-fluoromethyl ketone
≥95% (TLC), powder
Sinónimos:
Mu-Val-HPhe-FMK
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30N3O4F
Peso molecular:
407.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
powder
color
yellow to orange
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calpain inhibitor peptide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)