M5187
Anti-Myosin VI (KA-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DFNA22, Anti-DFNB37
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~150 kDa
reactividad de especies
rat, canine
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:75 using cultured rat NRK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of cultured dog MDCK cells
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYO6(4646)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)