Merck
M5168
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate
ACS reagent, passes test for moisture absorption
About This Item
Fórmula lineal:
Mg(ClO4)2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grado
ACS reagent
impurezas
≤0.005 meq/g Titratable free acid
≤0.025 meq/g Titratable base
pérdida
≤8% loss on drying, 190°C
idoneidad
passes test for moisture absorption
cadena SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Clave InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)