Merck
M5065
Sigma-Aldrich
MMP Control-5
buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Formulario
buffered aqueous solution
Nivel de calidad
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Concentrated, serum-free, cell culture media from cells containing Xenopus collagenase-4 (MMP-18).
Aplicación
Used as a qualitative positive control in immunoblotting for MMP-18.
Forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline
Nota de análisis
Recommended use for immunoblotting: mix 1:1 with 2X SDS-PAGE buffer and apply 20-40 μl per lane.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)