Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-15 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP1(4312)
Immunogen
purified, CHO cell-derived, recombinant human MMP-1 (interstitial collagenase).
Biochem/physiol Actions
The antibody reacts with reduced and non-reduced MMP-1 and recognizes the proform and active forms of MMP-1.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?