Saltar a
M4645
cis-13-Docosenyl methanesulfonate
Sinónimos:
Methanesulfonic acid erucyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H46O3S
Número CAS:
Peso molecular:
402.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCOS(C)(=O)=O
Packaging
Sealed ampule.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)